1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950407-1G
OR950407-250MG
APOSOR950407-1GEA
415
EUR
APOSOR950407-1G
APOSOR950407-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula:
C₅H₉N₃·2ClH Peso molecolare: 184,067 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04969122 CAS Number: 1189950-55-7 |