Stampa…
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950400-1G OR950400-250MG
APOSOR950400-1GEA 625 EUR
APOSOR950400-1G APOSOR950400-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781503
CAS Number: 885521-74-4