Stampa…
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 654 EUR
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09929602
CAS Number: 167404-32-2
UN: 3261
ADR: 8,III