Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950294-1G
OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA
352
EUR
APOSOR950294-1G
APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Peso molecolare: 167,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112537 CAS Number: 2199-45-3 |