1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950276-1G
OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA
227
EUR
APOSOR950276-1G
APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formula:
C₁₁H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11934907 CAS Number: 18228-46-1 |