Stampa…
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(o-Tolyl)propanenitrile
OR950184-1G OR950184-250MG
APOSOR950184-1GEA 78.6 EUR
APOSOR950184-1G APOSOR950184-250MG
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036533
CAS Number: 58422-60-9