Fmoc-N-methyl-D-norleucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Formula:
C₂₂H₂₅NO₄ Peso molecolare: 367.438 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366865 CAS Number: 1217482-47-7 |