Stampa…
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-1,3,4-oxadiazole
OR950126-10G OR950126-1G OR950126-5G
APOSOR950126-10GEA 2170 EUR
APOSOR950126-10G APOSOR950126-1G APOSOR950126-5G
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formula: C₄H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09755521
CAS Number: 13148-61-3