Stampa…
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950121-1G OR950121-250MG
APOSOR950121-1GEA 85.9 EUR
APOSOR950121-1G APOSOR950121-250MG
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine
Formula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06304626
CAS Number: 51344-14-0