Stampa…
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR950008-1G OR950008-250MG
APOSOR950008-1GEA 401 EUR
APOSOR950008-1G APOSOR950008-250MG
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031847
CAS Number: 54915-41-2