Stampa…
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR949972-100MG OR949972-250MG
APOSOR949972-100MGEA 71.2 EUR
APOSOR949972-100MG APOSOR949972-250MG
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09261095
CAS Number: 642477-82-5