Stampa…
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949969-1G OR949969-5G
APOSOR949969-1GEA 319 EUR
APOSOR949969-1G APOSOR949969-5G
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
1,4-Diisopropoxybenzene
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128849
CAS Number: 7495-78-5