Stampa…
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949957-1G OR949957-5G
APOSOR949957-1GEA 97.4 EUR
APOSOR949957-1G APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00516834
CAS Number: 2142-06-5