Stampa…
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949942-1G OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA 865 EUR
APOSOR949942-1G APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₇ClN₂
Peso molecolare: 154,597 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18802343
CAS Number: 1146970-26-4