Stampa…
1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949939-1G OR949939-250MG
APOSOR949939-1GEA 633 EUR
APOSOR949939-1G APOSOR949939-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol
Formula: C₈H₁₆ClNO
Peso molecolare: 177,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09745980
CAS Number: 145285-36-5