Stampa…
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949900-1G OR949900-250MG
APOSOR949900-1GEA 294 EUR
APOSOR949900-1G APOSOR949900-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08693500
CAS Number: 39053-46-8