Stampa…
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949862-1G OR949862-250MG
APOSOR949862-1GEA 166 EUR
APOSOR949862-1G APOSOR949862-250MG
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol
Formula: C₇H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089635
CAS Number: 32444-34-1