Stampa…
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 109 EUR
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779439
CAS Number: 41043-88-3