Stampa…
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949833-1G OR949833-250MG
APOSOR949833-1GEA 720 EUR
APOSOR949833-1G APOSOR949833-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 185,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026861
CAS Number: 1095270-80-6