Stampa…

1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR949830-1G OR949830-250MG
APOSOR949830-1GEA 524 EUR
APOSOR949830-1G APOSOR949830-250MG
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553454
CAS Number: 885229-37-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR