Stampa…
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 115 EUR
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062946
CAS Number: 511541-63-2