Stampa…
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949736-1G OR949736-250MG
APOSOR949736-1GEA 68.4 EUR
APOSOR949736-1G APOSOR949736-250MG
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188728
CAS Number: 605661-81-2