Stampa…
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949643-1G OR949643-5G
APOSOR949643-1GEA 37.7 EUR
APOSOR949643-1G APOSOR949643-5G
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863858
CAS Number: 1019108-05-4