Stampa…
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 488 EUR
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₅H₆ClNS
Peso molecolare: 147,626 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111716
CAS Number: 63140-11-4