Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 91.6 EUR
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033531
CAS Number: 35715-67-4