Stampa…
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949523-1G OR949523-250MG
APOSOR949523-1GEA 310 EUR
APOSOR949523-1G APOSOR949523-250MG
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 199,677 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01444681
CAS Number: 1745-05-7