3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR949445-1G
OR949445-250MG
OR949445-500MG
APOSOR949445-1GEA
1020
EUR
APOSOR949445-1G
APOSOR949445-250MG
APOSOR949445-500MG
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₂ Peso molecolare: 143,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24531429 CAS Number: 1628252-12-9 |