Stampa…
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 589 EUR
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Formula: C₈H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24384534
CAS Number: 1420958-53-7