Stampa…
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR949351-1G OR949351-250MG
APOSOR949351-1GEA 219 EUR
APOSOR949351-1G APOSOR949351-250MG
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106083
CAS Number: 938062-38-5