Stampa…
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR949335-1G OR949335-500MG
APOSOR949335-1GEA 1150 EUR
APOSOR949335-1G APOSOR949335-500MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
Peso molecolare: 264,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106024
CAS Number: 1408075-52-4