Stampa…
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR949148-1G OR949148-500MG OR949148-5G
APOSOR949148-1GEA 656 EUR
APOSOR949148-1G APOSOR949148-500MG APOSOR949148-5G
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₅H₅IN₂O
Peso molecolare: 236,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22052654
CAS Number: 153239-91-9