4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949059-100MG
OR949059-1G
OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA
306
EUR
APOSOR949059-100MG
APOSOR949059-1G
APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20657673 CAS Number: 875305-77-4 |