Stampa…
3-Methoxycyclobutan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxycyclobutanone
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 701 EUR
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20266830
CAS Number: 30830-25-2