Stampa…
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
OR948832-1G OR948832-500MG
APOSOR948832-1GEA 925 EUR
APOSOR948832-1G APOSOR948832-500MG
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17170399
CAS Number: 76207-22-2