Stampa…
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 412 EUR
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03093331
CAS Number: 372963-50-3