Stampa…
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR948492-1G OR948492-5G
APOSOR948492-1GEA 634 EUR
APOSOR948492-1G APOSOR948492-5G
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698042
CAS Number: 214701-31-2