3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948475-100MG
OR948475-1G
OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA
591
EUR
APOSOR948475-100MG
APOSOR948475-1G
APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅IN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10696810 CAS Number: 944904-42-1 |