Stampa…
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR948465-10G OR948465-1G OR948465-5G
APOSOR948465-10GEA 546 EUR
APOSOR948465-10G APOSOR948465-1G APOSOR948465-5G
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09997048
CAS Number: 174886-05-6