Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948461-1G OR948461-250MG
APOSOR948461-1GEA 647 EUR
APOSOR948461-1G APOSOR948461-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃
Peso molecolare: 157.172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971307
CAS Number: 31748-44-4