Stampa…
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 810 EUR
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659974
CAS Number: 155905-78-5