[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05864498 CAS Number: 911788-33-5 UN: 2735 ADR: 8,III |