Stampa…
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 902 EUR
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00867544
CAS Number: 7007-92-3