Stampa…
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948239-1G OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA 444 EUR
APOSOR948239-1G APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062948
CAS Number: 524718-27-2