Stampa…
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948235-1G OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA 655 EUR
APOSOR948235-1G APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655172
CAS Number: 74877-09-1