Stampa…
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948229-1G OR948229-250MG OR948229-500MG
APOSOR948229-1GEA 786 EUR
APOSOR948229-1G APOSOR948229-250MG APOSOR948229-500MG
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Peso molecolare: 216,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12782005
CAS Number: 201403-02-3