Stampa…
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR948217-1G OR948217-250MG OR948217-500MG
APOSOR948217-1GEA 786 EUR
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG APOSOR948217-500MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752776
CAS Number: 138713-55-0