Stampa…
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 219 EUR
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253669
CAS Number: 209963-05-3