Stampa…
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948197-1G OR948197-250MG
APOSOR948197-1GEA 195 EUR
APOSOR948197-1G APOSOR948197-250MG
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09256373
CAS Number: 354153-64-3