Stampa…
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948187-1G OR948187-500MG
APOSOR948187-1GEA 394 EUR
APOSOR948187-1G APOSOR948187-500MG
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253677
CAS Number: 663611-73-2