Stampa…
5-Chloro-1-tetralone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 212 EUR
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Peso molecolare: 180,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544416
CAS Number: 26673-30-3